Learn More
GSK429286A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485256 100 mg 100mg
16470667 50 mg -
16457057 5 mg 5mg
16414348 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16485256 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK429286A
CAS 864082-47-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H16F4N4O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.95 mM)
SMILES O=C(C(C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2)=C(C)NC2=O)NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3F
Molecular Weight (g/mol) 432.37
Peso formulazione 432.37
Percent Purity 98.15%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only