Learn More
GSK598809, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483787
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483787 50 mg 50mg
16467838 10 mg 10mg
16427666 100 mg 100mg
16410308 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16483787 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19654
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK598809
CAS 863680-45-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H23F4N5OS
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (173.06 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 28.57 mg/mL (59.33 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES CC1=C(C2=NN=C(SCCCN3CC4(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5F)CC4C3)N2C)OC=N1
Molecular Weight (g/mol) 481.51
Peso formulazione 481.51
Percent Purity 99.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only