Learn More
GSK9311, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463138
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16463138 10 mg -
16494426 100 mg 100mg
16462636 25 mg 25mg
16409696 50 mg 50mg
16405877 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16463138 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100729
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK9311
CAS 1923851-49-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H31N5O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (228.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1CNCCN1C2=C(N(CC)C(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O
Molecular Weight (g/mol) 437.53
Peso formulazione 437.53
Percent Purity 99.23%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only