Learn More
Kgw Isotherm™ GSS Stainless Steel Dewar Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1 L
6 L
Altezza (sistema metrico):
156 mm
180 mm
206 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants |
| Altezza (sistema metrico) | 206 mm |
| Include | Loose Lid Insulating Plug |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Diametro (sistema metrico) interno | 85 mm |
| Materiale | GSS Stainless Steel |