Learn More
GSTA4 Antibody (SR1360), R&D Systems™
Codice prodotto. 18602644 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602644 100 μg 100µL
18674494 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18602644 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP322646100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GSTA4 Monoclonal specifically detects GSTA4 in Human∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GSTA4
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1360
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene DKFZp686D21185, EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A4, glutathione S-aralkyltransferase A4, glutathione S-aryltransferase A4, glutathione S-transferase A4, Glutathione S-transferase A4-4, glutathione S-transferase alpha 4, glutathione transferase A4-4, GST class-alpha member 4, GSTA4-4, GTA4, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human GSTA4 (Uniprot #: O15217)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2941
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus