missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSTA4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | GSTA4 |
---|---|
Concentrazione | 0.28 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807144
|
Proteintech
17271-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897134
|
Proteintech
17271-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Conjugation of reduced glutathione to a wide number of exogenous and endogenous hydrophobic electrophiles. This isozyme has a high catalytic efficiency with 4-hydroxyalkenals such as 4-hydroxynonenal (4-HNE).Specifica
GSTA4 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O15217 | |
2941 | |
GSTA4 Fusion Protein Ag11028 | |
Primary | |
-20°C | |
GSTA4 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Glutathione S transferase A4, Glutathione S transferase A4 4, GST class alpha member 4, GSTA4, GSTA4 4, GTA4 | |
GSTA4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |