missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSTM2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA551324

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15655245

  • 472.00€ / 100µL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The antibody detects endogenous levels of total GSTM2 protein.

GSTM2 Polyclonal antibody specifically detects GSTM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica

Specifica

GSTM2
Polyclonal
Unconjugated
GSTM2
glutathione S-alkyltransferase M2; glutathione S-aralkyltransferase M2; glutathione S-aryltransferase M2; glutathione S-transferase 4; glutathione S-transferase M1; glutathione S-transferase M2; glutathione S-transferase M2 (muscle); glutathione S-transferase Mu 2; glutathione S-transferase mu 2 (muscle); glutathione S-transferase pmGT2; Glutathione S-transferase Yb-2; glutathione S-transferase Yb2 subunit; glutathione S-transferase, mu 2; Glutathione-S-transferase mu type 2 (Yb2); glutathione-S-transferase, mu 2; Glutathione-S-transferase, mu type 2 (Yb2); GST 4-4; GST 5-5; GST class-mu 2; GST Yb2; GST, muscle; GST4; GSTA4; Gstb2; Gstb-2; GSTM; GSTM2; GSTM2-2; GTHMUS; MGC117303; S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase M2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
14863, 2946
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.9 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P15626, P28161
GSTM2
Full length fusion protein of human GSTM2
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali