Learn More
Fisherbrand™ GT1-HC Ventilated Benchtop Centrifuge
Codice prodotto. 31908709 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Velocità max:
16,000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità max Dimensione della confezione
31908709 16,000 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3142.00€
    2113.73€ / pezzi 1
    Risparmia 1028.27€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Benchtop centrifuges deliver exceptional capacity and high speeds in a compact footprint. An intuitive interface provides easy operation.
  • Compact size with minimal benchtop footprint
  • Maximum capacity of 4 x 145 mL (with TX-150 rotor)
  • Maximum speed of 16,000 rpm with MicroClick 24 rotor
  • Auto-Lock rotor exchange for secure and fast rotor installation/removal without the need for tools
  • Save up to 4 programmes
  • Backlit display for easy reading of parameters across the lab
  • 2 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacità 4 x 145 mL
Velocità max 16,000 rpm
RCF max 3,260 x g (TX-150 Rotor); 24,328 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor)
Refrigerato No
Dimensioni esterne (L x P x A) 480 x 370 x 310 mm
Tipo di unità di controllo LCD Interface
Ventilato Yes
Rotore incluso No
Program Storage 4
Tensione 230 V
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.