missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF3A Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30515918 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30515918 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30515918 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338541AF405

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF3A Polyclonal antibody specifically detects GTF3A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GTF3A
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene general transcription factor IIIA, TFIIIAAP2, transcription factor IIIA
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GTF3A (NP_002088.2).,, Sequence:, MDPPAVVAESVSSLTIADAFIAAGESSAPTPPRPALPRRFICSFPDCSANYSKAWKLDAHLCKHTGERPFVCDYEGCGKAFIRDYHLSRHILTHTGEKPF
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2971
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.