Learn More
Scientific Industries GTS Flask Clamp Platform
Codice prodotto. 16687762
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Scientific Industries Genie Temp-Shaker
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16687762
Marca: Scientific Industries 83041449
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An interchangeable platform that can be used on all Genie Temp-Shaker products by simply removing existing platform and installing this one with no tools required.
  • Interchangeable platform that can be used on all Genie Temp-Shaker products by simply removing existing platform and installing this one with no tools required
  • Equipped with a platform for Standard Flask Clamps accepting various size flasks or beakers (clamps sold separately)
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 3 kg
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 12 in.
Profondità (sistema metrico) 305 mm
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Dimensioni (L x P x A) 12 x 12 x 2 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) piattaforma 50.8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 305 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 305 mm
Peso (sistema metrico) 1.6 kg
Descrizione GTS Flask Clamp Platform
Da utilizzare con (applicazione) Mix of Different Size and Shape Vessels on a Single Platform.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Scientific Industries Genie Temp-Shaker
Include Stainless Steel Platform
Richiede Flask Clamps
Garanzia e offerta di assistenza 30 Days