Learn More
Guaiacol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guaiacol |
| CAS | 90-05-1 |
| Nomi componenti o analita | Guaiacol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H8 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccccc1O |
| Vedi altri risultati |