Learn More
Guaiacol MP Biomedicals
Codice prodotto. 11433772 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11433772 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11433772 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215727790
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Guaiacol
CAS 90-05-1
Densità 4.27 (air = 1)
Formula molecolare C7H8O2
Quantità 500 g
Sinonimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
InChI Key LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1O
IUPAC Name 2-methoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Peso formulazione 124.15