Learn More
Guaiacol, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10726101 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10726101 100 g Amber glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10726101 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore G/0950/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 90-05-1
Punto di fusione 27°C
Punti di ebollizione 205°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C7H8O2
Numero MDL 2185
Quantità 100 g
Sinonimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
InChI Key LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1O
IUPAC Name 2-methoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Peso formulazione 124.14g/mol
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guaiacol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.