Learn More
Guaiazulene, TRC
Codice prodotto. 30401752
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401752 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30401752 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG80500010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guaiazulene
CAS 489-84-9
Formula molecolare C15 H18
Quantità 10 g
Sinonimo Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, Azulene, 7-isopropyl-1,4-dimethyl- (8CI), 1,4-Dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene, 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene, 3,8-Dimethyl-5-(2-propyl)azulene, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene, AZ 8, AZ 8 Beris, Azulen-Beris, Azulon, Azunol, Cuteazul, Eucazulen, Guaiazulene, Guaiazulene blue, Kessazulen, NSC 4714, Purazulen, S-Guaiazulene, Silazulon, Uroazulen, Vaumigan, Vetivazulen
InChI Formula InChI=1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
IUPAC Name 1,4-dimethyl-7-propan-2-ylazulene
Molecular Weight (g/mol) 198.3
Peso formulazione 198.1409