Learn More
Guaifenesin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490848
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490848 5 g 5g
16412119 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16490848 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0264
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Guaifenesin (Guaiacol glyceryl ether), a constituent of guaiac resin from the wood of Guajacum officinale Linné, is an expectorant. Guaifenesin can alleviate cough discomfortby increasing sputum volume and decreasing its viscosity, thereby promoting effective cough.
Guaifenesin (Guaiacol glyceryl ether), a constituent of guaiac resin from the wood of Guajacum officinale Linné, is an expectorant. Guaifenesin can alleviate cough discomfortby increasing sputum volume and decreasing its viscosity, thereby promoting effective cough.
Specifica
Materiale o nome chimico Guaifenesin
CAS 93-14-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14O4
Quantità 5 g
Sinonimo Guaiacol glyceryl ether Guaiphenesin Glycerol guaiacolate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (504.49 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OCC(O)COC1=CC=CC=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only