Learn More
Guanethidine sulfate, MedChemExpress
Descrizione
Guanethidine sulfate (Guanethidine monosulfate) ia an antihypertensive agents. Guanethidine is also an adrenergic neurone blocking drug, enters noradrenergic nerve terminals by the neuronal amine carrier.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanethidine sulfate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 645-43-2 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H24N4O4S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | Guanethidine monosulfate |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (337.39 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only