Learn More
Guanethidine sulfate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17322491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17322491 250 mg 250mg
17312491 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17322491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468622500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 645-43-2
Formula molecolare C10H24N4O4S
Molecular Weight (g/mol) 296.39
Numero MDL MFCD00035403
InChI Key YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name N''-[2-(azocan-1-yl)ethyl]guanidine; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.NC(N)=NCCN1CCCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Guanethidine sulfate
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Concentration or Composition Notes Titration with HClO4
Forma fisica Crystalline Powder/Crystals
Concentrazione 97.5% to 102.5%
Colore White to Light Beige
Quantità 250 mg
Peso formulazione 296.39