Learn More
R&D Systems™ Guanfacine hydrochloride
Descrizione
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanfacine hydrochloride |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 282.56 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 282.549 |