Learn More
Guanfacine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanfacine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 29110-48-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H10Cl3N3O |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 30 mg/mL (106.18 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (70.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC(N)=N)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl.[H]Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only