Learn More
Guanfacine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30240810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240810 10 mg 10mg
30240597 25 mg 25mg
30240728 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG81600110MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29110-48-3
Molecular Weight (g/mol) 282.55
Sinonimo N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-benzeneacetamide Hydrochloride (1:1), Benzeneacetamide, N-(aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-, monohydrochloride (9CI), 2,6-Dichlorophenylacetylguanidine hydrochloride, BS 100-141, Estulic, Guanfacine hydrochloride, INTUNIV, LON 798, N-Amidino-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide hydrochloride, SPD 503, Tenex, Tenex (pharmaceutical), [(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine monohydrochloride
IUPAC Name N-carbamimidoyl-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Guanfacine Hydrochloride
Formula molecolare C9 H9 Cl2 N3 O . Cl H
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Peso formulazione 280.9889