Learn More
Guanidine Carbonate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-139602
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
593-85-1
0·5 H2CO3
90.08
MFCD00013029
593-85-1
0·5 H2CO3
90.08
MFCD00013029
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Guanidine carbonate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 267.0°C to 270.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [C(NH2)3]2CO3
Quantità 250 g
Beilstein 03,82
Informazioni di solubilità Solubility in water: 450g/L (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/