Learn More
Guanidine Carbonate, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanidine carbonate |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | 267.0°C to 270.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | [C(NH2)3]2CO3 |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 03,82 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Guanidine carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/