Learn More
Guanidine Carbonate, 99+%
Codice prodotto. 10367130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10367130
Marca: Thermo Scientific Acros 120220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 593-85-1 | 0·5 H2CO3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-85-1
Formula molecolare 0·5 H2CO3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00013029
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine carbonate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 267.0°C to 270.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [C(NH2)3]2CO3
Quantità 1 kg
Beilstein 03,82
Informazioni di solubilità Solubility in water: 450g/L (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder