Learn More
Guanidine hydrochloride, 98%, with <0.4% anticaking agent (SiO2)
Codice prodotto. 11965591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
25kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11965591 25 kg Fibre drum 25kg
10132340 250 g Plastic bottle 250g
10447690 1 kg Plastic bottle 1kg
10337180 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10573174 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11965591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120230251
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Guanidine hydrochloride, 98%, with <0.4% anticaking agent (SiO2), Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, White to Yellow, Melting Point: 179.0 deg.C to 186.0 deg.C, Molecular Weight: 95.53, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry) | CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH5N3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 95.53
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Guanidine hydrochloride
Punto di fusione 179.0°C to 186.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.3400g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Imballaggio Fibre drum
Formula lineare H2NC(=NH)NH2·HCl
Quantità 25 kg
Beilstein 03,82
Indice di Merck 15,4597
Gravità specifica 1.34
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Peso formulazione 95.53
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanidine hydrochloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.