Descrizione
- Used for extraction of RNA.
- Preparation of high molecular weight genomic DNA.
- Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Used for extraction of RNA
- Preparation of high molecular weight genomic DNA
- Solubilizing inclusion bodies
Spezifikation
Spezifikation
| Punto di fusione | 185°C to 188°C |
| Densità | 1.344 |
| Imballaggio | Poly pail |
| Quantità | 5 kg |
| Beilstein | 3591990 |
| Peso formulazione | 95.53 |
| Grado | Biologia molecolare |
| Forma fisica | Crystals |
Sicherheit und Handhabung
- Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride