Learn More
Guanidine Hydrochloride, >99.5%, Molecular Biology Grade
Codice prodotto. 15845228 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Poly pail
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15845228 500 g Plastic bottle 500g
15835228 100 g Plastic bottle 100g
15815368 1 kg Plastic bottle 1kg
15825368 5 kg Poly pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15845228 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J75823.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
  • Used for extraction of RNA.
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA.
  • Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Used for extraction of RNA
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA
  • Solubilizing inclusion bodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH6ClN3
Molecular Weight (g/mol) 95.53
Numero MDL MFCD00013026
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Hydrochloride
Punto di fusione 185°C to 188°C
Densità 1.344
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (NH2)2C=NH·HCl
Quantità 500 g
Beilstein 3591990
Peso formulazione 95.53
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride