Learn More
Guanidine hydrochloride, 99.5%, without anticaking agent
Codice prodotto. 10607568 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10607568 100 g Plastic bottle 100g
10823781 500 g Plastic bottle 500g
10783444 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
13428528 10 kg Plastic Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10607568 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364791000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH5N3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 95.53
Numero MDL MFCD00013026
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine hydrochloride
Nota nome Without anticaking agent
Absorbance (6M aq. soln.), (6 M aq. soln.) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm
Punto di fusione 178.0°C to 188.0°C
Colore Colorless to White
Densità 1.3450g/mL
Spettro a infrarossi conform to structure and standard
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NC(=NH)NH2·HCl
Quantità 100 g
Beilstein 03,82
Indice di Merck 15,4597
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2150g/L (20°C).
Peso formulazione 95.53
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.