Learn More
Guanidine Hydrochloride (Colorless-to-White Crystals), Fisher BioReagents™
For isolation of RNA from cell extracts
51.45€ - 76.80€
Specifica
Materiale o nome chimico | Guanidine Hydrochloride |
---|---|
CAS | 50-01-1 |
Intervallo percentuale saggio | ≥99.5% |
Sinonimo | guanidine hydrochloride |
Indice di Merck | 15, 4597 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10071503
|
Fisher BioReagents
BP178-500 |
500 g |
51.45€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10543325
|
Fisher BioReagents
BP178-1 |
1 kg |
76.80€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
For isolation of RNA from cell extracts
Guanidine Hydrochloride is a strong protein-denaturing agent used in the isolation of RNA from cell extracts. RNase activity is inhibited in the presence of this reagent.Specifica
Guanidine Hydrochloride | |
≥99.5% | |
15, 4597 | |
CH6ClN3 | |
Solid | |
≥99.5% |
50-01-1 | |
guanidine hydrochloride | |
178°C | |
95.53 | |
White |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at Room Temperature
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.