Learn More
Guanidine Hydrochloride Optical Density Grade MP Biomedicals
Codice prodotto. 11473731 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11473731 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11473731 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215121080
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Hydrochloride
CAS 50-01-1
Densità 1.345g/cm3 at 20 °C
Formula molecolare CH6ClN3
Quantità 100 g
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Peso formulazione 95.5
Grado Optical Density