Learn More
Guanidine Hydrochloride, Practical Grade, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11324359 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11324359 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11324359 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02101905.2
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
  • Guanidine Hydrochloride is a strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins
  • This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies and be used for the recovery of periplasmic proteins
  • This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form
  • Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary
  • It is also used in the isolation of RNA to dissociate the nucleoprotein into its nucleic acid and protein moieties
  • It is an inhibitor of RNase
Specifica
Materiale o nome chimico GUANIDINE HYDROCHLORIDE
CAS 50-01-1
Punto di fusione 175°C to 190°C
Colore White
Formula molecolare CH6ClN3
Formula lineare CH5N3·HCl
Numero MDL MFCD00013026
Quantità 250 g
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Informazioni di solubilità Soluble in (6M aq soln): Relatively Clear to Cloudy Yellow Solution with Sediment on Standing.
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Peso formulazione 95.53
Grado Practical
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine Hydrochloride, practical grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride