Learn More
Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure, 500g, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11451682 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451682 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11451682 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04820539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    383.25€ / 500g
    Risparmia 19.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
50-01-1 Purity: >>99% O.D. (260 nm) of a 6 M solution: <<0.03 Ammeline: none detected Protein denaturant for molecular weight determinations
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH6ClN3
Quantità 500 g
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Grado Ultrapure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride