Descrizione
- Guanidine Hydrochloride is a strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins
- This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies
- This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form
- Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary
- Guanidine HCl is used in the isolation of RNA to dissociate the nucleoprotein into its nucleic acid and protein moieties
- It is an inhibitor of RNase
- Highly concentrated (6 - 8 M) Guanidine HCl solutions are used to denature native globular proteins
- It apparently disrupts hydrogen bonds which hold the protein in its unique structure; however, there also is evidence suggesting that guanidine hydrocholoride may disrupt hydrophobic interactions by promoting the solubility of hydrophobic residues in aqueous solutions
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GUANIDINE HYDROCHLORIDE |
| Punto di fusione | 180°C to 190°C |
| Colore | White |
| Formula lineare | CH5N3·HCl |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (6 M - clear, colorless solution). |
| Peso formulazione | 95.53 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | Ultra Pure |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Guanidine Hydrochloride, ultra pure
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: guanadine hydrochloride