Learn More
Guanidine nitrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11342177 250 g 250g
11352177 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11342177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09643.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-93-4
Formula molecolare CH6N4O3
Molecular Weight (g/mol) 122.084
Numero MDL MFCD00013028
InChI Key CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine nitrate, guanidinium nitrate, guanidine; nitric acid, guanidine, mononitrate, guanidine, nitrate, guanidine mononitrate, guanidine nitrate 1:1, guanidinenitrate, pubchem21372, acmc-209kpa
PubChem CID 10481
IUPAC Name guanidine;nitric acid
SMILES C(=N)(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine nitrate
Punto di fusione 213°C to 216°C
Densità 1.44
pH 4.9
Odore Odorless
Quantità 250 g
Numero UN UN1467
Beilstein 3596600
Indice di Merck 14,4562
Peso formulazione 122.08
Percent Purity 98%