Learn More
Guanidine Nitrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanidine Nitrate |
| CAS | 506-93-4 |
| Formula molecolare | CH5N4O3 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Guanidinium Nitrate, NSC 7295, Guanidine Mononitrate |
| InChI Formula | InChI=1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)N.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | guanidine;nitric acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 121.08 |
| Peso formulazione | 122.044 |