Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidine thiocyanate, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10423551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10423551 250 g Plastic bottle 250g
10526602 100 g Plastic bottle 100g
10741244 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10423551 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 411112500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 593-84-0 | CH5N3·CHNS | 118.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
Solubility
Soluble in water and ethanol
Notes
Light sensitive. Incompatible with acids and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-84-0
Formula molecolare CH5N3·CHNS
Molecular Weight (g/mol) 118.16
Numero MDL MFCD00013027
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine thiocyanate
Nota nome 0.99
Absorbance (3M soln. in water), 0.05 max. at 300nm, (3 M soln. in water), (3 M soln. in water) at 0nm
Punto di fusione 118°C to 122°C
Colore White or Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare NH2C(NH)NH2·HSCN
Quantità 250 g
Numero UN 3261
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1420g/L (20°C)
Peso formulazione 118.16
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine thiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.