Learn More
Guanidine Thiocyanate, for Protein Denaturation, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| CAS | 593-84-0 |
| Punto di fusione | 118°C |
| Colore | White |
| pH | 5 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | CH5N3·CHNS |
| Numero MDL | 13027 |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 118.16g/mol |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Guanidine thiocyanate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.