Learn More
Guanidine Thiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30011042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011042 250 mg 250mg
30003789 2.5 g 2.50g
30006947 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG838723250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-84-0
Formula molecolare C H5 N3 . C H N S
Molecular Weight (g/mol) 118.16
Sinonimo Guanidine Thiocyanate, Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1), Guanidine thiocyanate (6CI), Guanidine, monothiocyanate (8CI,9CI), Buffer AVL, Buffer ML, Buffer MTL, Buffer RLT, GTC, Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium thiocyanate, NSC 2119, RLT
IUPAC Name guanidine;thiocyanic acid
SMILES NC(=N)N.SC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Thiocyanate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Peso formulazione 118.0313