Learn More
Guanidine Thiocyanate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10503345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503345 1 kg Poly Bottle 1kg
10285253 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10503345 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2211
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For the isolation of intact RNA from cell extracts
A more powerful denaturing agent than Guanidine Hydrochloride, Guanidine Thiocyanate is suitable for the isolation of intact RNA from cell extracts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-84-0
Formula molecolare C2H6N4S
Sinonimo Guanidinium Isothiocyanate
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Thiocyanate
Absorbance 0.8 max. (70% in water at 25°C) at 280nm
Punto di fusione 118°C
Colore White
pH 5
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare H2NC(:NH)NH2·HSCN
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 118.16
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine thiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.