Specifications
| Materiale o nome chimico | Guanine |
| Nota nome | FTIR |
| CAS | 73-40-5 |
| Colore | White |
| Formula molecolare | C5H5N5O |
| Numero MDL | MFCD00071533 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence |
| InChI Key | UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2 |
| Show More |