Learn More
Guanine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| Peso formulazione | 151.0494 |
| Percent Purity | >95% |