Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 487.16 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 125 mg/mL (256.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 7415-69-2 |
| Sinonimo | GDP disodium salt |