Learn More
Guanosine 5'-Diphosphate Disodium Salt (~80%), TRC
Codice prodotto. 30394458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394458 5 g 5g
30403696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30394458 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG8379295G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 7415-69-2
Formula molecolare C10H13N5Na2O11P2
Quantità 5 g
Sinonimo Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), sodium salt (1:2) (ACI), Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt (9CI), Guanosine pyrophosphate, disodium salt (7CI), Guanosine trihydrogen pyrophosphate, disodium salt (8CI), 5'-GDP disodium salt, Disodium guanosine 5'-diphosphate, Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
InChI Formula InChI=1S/C10H15N5O11P2.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 487.16
Peso formulazione 486.9882