Learn More
Guanosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30393158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393158 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393158 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG837928500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 7415-69-2
Formula molecolare C10H13N5Na2O11P2
Quantità 500 mg
Sinonimo Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), sodium salt (1:2) (ACI), Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt (9CI), Guanosine pyrophosphate, disodium salt (7CI), Guanosine trihydrogen pyrophosphate, disodium salt (8CI), 5'-GDP disodium salt, Disodium guanosine 5'-diphosphate, Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
InChI Formula InChI=1S/C10H15N5O11P2.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 487.16
Peso formulazione 486.9882