Learn More
Guanosine 5'-monophosphate, disodium salt hydrate, 97%
Codice prodotto. 10531671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531671 5 g Bottiglia in vetro 5g
10618824 25 g Bottiglia in vetro 25g
10176633 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10531671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226600050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 5550-12-9 | C10H12N5Na2O8P | 407.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5550-12-9
Formula molecolare C10H12N5Na2O8P
Molecular Weight (g/mol) 407.19
Numero MDL MFCD00151238
InChI Key PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
PubChem CID 21712
IUPAC Name disodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate
Punto di fusione >300°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 25% max. (120°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 10, 279
Indice di Merck 14, 4570
Sinonimo guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
Informazioni di solubilità Solubility in water: >50g/l water
Spettrofotometria 97% min. (lambda max. 252nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,pH 7
Peso formulazione 407.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder