Learn More
Guanosine 5'-(Tetrahydrogen triphosphate) Sodium Salt (>80%), TRC
Codice prodotto. 30240922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240922 1 g 1g
30240865 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30240922 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG8386051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24905-71-3
Formula molecolare C10H16N5O14P3 xNa
Molecular Weight (g/mol) 545.16
Sinonimo 5'-GTP Sodium Salt, Sodium GTP
IUPAC Name sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen triphosphate
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)COP(OP(O)(OP([O-])(O)=O)=O)(O)=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine 5'-(Tetrahydrogen triphosphate) Sodium Salt
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16N5O14P3.Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Peso formulazione 544.97