Learn More
Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt, ≥95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11441132 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11441132 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219521391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00€
    639.45€ / 1g
    Risparmia 32.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt, ≥95% is a substrate for RNA polymerases.
  • Guanosine 5′-triphosphate (GTP), a purine trinucleotide, is a substrate for RNA polymerases and a wide range of GTPase including G-protein coupled receptor (GPCR) GTPases and cell signaling and cycling associated guanine nucleotide exchange factors (GEF).
Identificatori chimici
CAS 36051-31-7
Formula molecolare C10H16MgN5O14P3
Molecular Weight (g/mol) 547.49
Numero MDL MFCD03410297
InChI Key NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Sinonimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Nota nome For HPLC analysis
Absorbance λ max (water): 252 ± 3 nm
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥95%
Quantità 1 g
IUPAC Name disodium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolane-3,4-diolate
Peso formulazione 567.2
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.