Descrizione
GTP activates the signal transducing G proteins which are involved in various cellular processes including proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades. Proliferation and apoptosis are regulated in part by the hydrolysis of GTP by small GTPases Ras and Rho. Another type of small GTPase, Rab, plays a role in the docking and fusion of vesicles and may also be involved in vesicle formation. In addition to its role in signal transduction, GTP also serves as an energy-rich precursor of mononucleotide units in the enzymatic biosynthesis of DNA and RNA.
GTP is a substrate for RNA polymerases and a wide range of GTPase including G-protein coupled receptor (GPCR) GTPases and cell signaling and cycling associated guanine nucleotide exchange factors (GEF).
Specifica
Specifica
| CAS | 56001-37-7 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C10H14N5Na2O14P3 |
| Numero MDL | MFCD03410297 |
| Sinonimo | guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (50mg/mL - clear and colorless). |
| InChI Key | FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 |
| IUPAC Name | disodium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolane-3,4-diolate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- GUANOSINE-5`-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)