Learn More
Guanosine-5'-Triphosphate Disodium Salt, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15865298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15865298 100 mg Flacone in plastica 100mg
15845158 1 g Flacone in plastica 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15865298 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16800.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 56001-37-7
Formula molecolare C10H14N5Na2O14P3
Molecular Weight (g/mol) 567.14
Numero MDL MFCD03410297
InChI Key FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
PubChem CID 131676145
IUPAC Name disodium phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 mg
Beilstein 4113439
Sinonimo guanosine 5 '-triphosphate, guanosine-5 '-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5 '-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
Peso formulazione 567.14
Imballaggio Flacone in plastica