Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 589.13 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 98.0% |
| Quantità | 500 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM) |
| CAS | 36051-31-7 |
| Sinonimo | 5'-GTP trisodium salt |