Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Codice prodotto. 16461279
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461279 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY12695
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt (5'-GTP trisodium salt) is an activator of the signal transducing G proteins which are involved in various cellular processes including proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades.
Specifica
Peso molecolare 589.13 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.0%
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM)
CAS 36051-31-7
Sinonimo 5'-GTP trisodium salt